missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Taladegib, MedChemExpress

Artikelnummer. 16488277
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16488277 5 mg 5 Milligramm
16476126 100 mg -
16471747 50 mg -
16405588 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16488277 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13242

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Taladegib (LY2940680) is an antagonist of the smoothened receptor.

Taladegib (LY2940680) is an antagonist of the smoothened receptor.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Taladegib
CAS 1258861-20-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H24F4N6O
Menge 5 mg
Synonym LY2940680
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (97.56 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1N=CC=C1C2=C3C(C=CC=C3)=C(N=N2)N4CCC(CC4)N(C)C(C5=C(C=C(C=C5)F)C(F)(F)F)=O
Molekulargewicht (g/mol) 512.5
Formelmasse 512.5
Reinheit (%) 99.81%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.