Learn More
Talin-1 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
| Antigen | Talin-1 |
|---|---|
| Klon | 2E12D10 |
| Konzentration | 1000 μg/mL |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining), ELISA |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
30233646
|
Proteintech
67992-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
30235083
|
Proteintech
67992-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The Talin-1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human Talin-1. This antibody recognizes human antigen. The Talin-1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, FC (Intra), ELISA analysis.Spezifikation
| Talin-1 | |
| 1000 μg/mL | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| 7094 | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| 2E12D10 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining), ELISA | |
| Liquid | |
| Human | |
| ILWEQ; KIAA1027; TLN | |
| IgG1 | |
| Protein A purification | |
| Monoclonal Antibody |