Learn More
Talin-1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | Talin-1 |
---|---|
Konzentration | 0.43 mg/mL |
Anwendungen | Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16892684
|
Proteintech
14168-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 21-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16882684
|
Proteintech
14168-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 21-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene belongs to the splicing factor SR family of genes. U2 auxiliary factor, comprising a large and a small subunit, is a non-snRNP protein required for the binding of U2 snRNP to the pre-mRNA branch site. This gene encodes the small subunit which plays a critical role in both constitutive and enhancer-dependent RNA splicing by directly mediating interactions between the large subunit and proteins bound to the enhancers. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified.Spezifikation
Talin-1 | |
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
P26039, Q9Y490 | |
21894, 313494, 7094 | |
Talin-1 Fusion Protein Ag5367 | |
Primary | |
-20°C | |
TLN1 |
0.43 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ILWEQ, KIAA1027, talin 1, TLN, TLN1 | |
Tln1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |