Learn More
WHEATON™ Tall Form Dram Vial
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1,75 ml
3,5 mL
7 ml
10,5 ml
14 mL
21 mL
28 ml
Menge:
140/Packung
190/Packung
231/Pk.
264/Packung
399/Pk.
666/Packung
882/Pk.
missing translation for 'unitSize'
140 Stück
190 Stück
231 Stück
264 Stück
399 Stück
666 Stück
882 Stück
Description
- WHEATON™ tubular dram vials are manufactured from clear 5.1 expansion borosilicate glass and use WHEATON™ black polypropylene caps with foil liner
- Both vials and caps are suitable for storage, display, sample collection and apothecary applications
- The vials have a buttress thread finish and fit with the buttress thread black polypropylene dram vial caps with foil liner and range from 1.75 mL to 28 mL in volume
- Black polypropylene foil lined dram vial caps are sold separately
Spécification
Spécification
| Farbe | Clear |
| Außendurchmesser (metrisch) | 23.25 mm |
| Material | Borosilicate Glass (Type 1, Class B) |
| Vorgeschlitzt | No |
| Sterilität | Non-sterile |
| Volumen (metrisch) | 28 ml |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Verschlusstyp | Screw Cap |
| Höhe (metrisch) | 96 mm |
| Menge | 190/Packung |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu