Learn More
WHEATON™ Tall Form Dram Vial
Artikelnummer. p-200110333 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1,75 ml
3,5 mL
7 ml
10,5 ml
14 mL
21 mL
28 ml
Menge:
140/Packung
190/Packung
231/Pk.
264/Packung
399/Pk.
666/Packung
882/Pk.
Packungsgröße:
140 Stück
190 Stück
231 Stück
264 Stück
399 Stück
666 Stück
882 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Menge unitSize
30286525 1,75 ml 882/Pk. 882 Stück
30286527 3,5 mL 666/Packung 666 Stück
30286522 7 ml 399/Pk. 399 Stück
30286517 10,5 ml 399/Pk. 399 Stück
30286518 14 mL 264/Packung 264 Stück
30286521 21 mL 231/Pk. 231 Stück
30286514 28 ml 190/Packung 190 Stück
30286508 7 ml 264/Packung 264 Stück
30286519 14 mL 190/Packung 190 Stück
30286504 28 ml 140/Packung 140 Stück
10 options
Artikelnummer. 30286525
Marke: WHEATON™ 151061
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tubular Dram Vials
  • WHEATON™ tubular dram vials are manufactured from clear 5.1 expansion borosilicate glass and use WHEATON™ black polypropylene caps with foil liner
  • Both vials and caps are suitable for storage, display, sample collection and apothecary applications
  • The vials have a buttress thread finish and fit with the buttress thread black polypropylene dram vial caps with foil liner and range from 1.75 mL to 28 mL in volume
  • Black polypropylene foil lined dram vial caps are sold separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Clear
Außendurchmesser (metrisch) 11.25 mm
Material Borosilicate Glass (Type 1, Class B)
Vorgeschlitzt No
Sterilität Non-sterile
Volumen (metrisch) 1,75 ml
Verschlusstyp Screw Cap
Menge 882/Pk.
Marking Spot No
Autoklavierbar Autoclavable
Höhe (metrisch) 36 mm
Produkttyp Vial