Learn More
Invitrogen™ Talquetamab Humanized Recombinant Human Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Talquetamab Recombinant Monoclonal Antibody
582.00 € - 2410.00 €
Spezifikation
Antigen Talquetamab Humanized
Konzentration 1 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30284680
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA560129
100 μg
582.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30283127
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA560130
1 mg
2410.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Talquetamab Recombinant Monoclonal Antibody for SPR, Flow, ELISA, Functional
Talquetamab (JNJ-64407564) is a bispecific antibody that targets CD3, which is expressed on T-cells, and GPRC5D, which is highly expressed in multiple myeloma cells. Talquetamab (JNJ-64407564) is being investigated in a Phase 1 clinical study to treat relapsed or refractory multiple myeloma.
Spezifikation
Spezifikation
Talquetamab Humanized
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Lyophilized
IgG4
Human
JNJ-64407564
Antibody
1 mg/mL
ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Unconjugated
Human
RUO
25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Primary
Protein A