Learn More
Tamoxifen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15475719
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15475719 1 g 1 Gramm
15495719 500 mg 500 Milligramm
15485719 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15475719 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J63509.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    271.32 €
    223.65 € / 1 Gramm
    Sparen 47.67 €
    17% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Tamoxifen (Citofen, CAS-Nr. 10540-29-1) ist ein antineoplastisches Mittel, dessen Wirkung auf Östrogenrezeptoren basiert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Tamoxifen ist ein tertiäres Aminobenzol, das durch kompetitive Bindung an und Antagonisierung von Östrogenrezeptoren wirkt und so die DNA-Synthese reduziert
  • Wenn Estradiol nicht an Östrogenrezeptoren binden kann, wird das DNA-Response-Element nicht aktiviert
  • Tamoxifen reguliert die Produktion von TGFb nach oben und verlangsamt das Tumorwachstum
  • Tamoxifen hemmt die Produktion von IGF-1, einem Stimulator des Tumorwachstums
Verwendung
  • Tamoxifen kann sich bei der Untersuchung von Tumorigenese, Wachstum und Entzündung als nützlich erweisen
  • Für In-vitro- und In-vivo-Experimente geeignet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10540-29-1
Summenformel C26H29NO
Molekulargewicht (g/mol) 371.52
MDL-Nummer MFCD00010454
InChI-Schlüssel NKANXQFJJICGDU-QPLCGJKRSA-N
Synonym tamoxifen, trans-tamoxifen, crisafeno, soltamox, tamoxifene, diemon, tamoxifeno, tamoxifenum, citofen, istubol
PubChem CID 2733526
ChEBI CHEBI:41774
IUPAC-Name (2-{4-[(1Z)-1,2-Diphenylbut-1-en-1-yl]phenoxy}ethyl)dimethylamin
SMILES CC\C(=C(/C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OCCN(C)C)C=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tamoxifen
Farbe Weiß
Menge 1 g
Merck Index 14,9048
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water; Soluble in methanol,ethanol,propanol or propylene glycol;Soluble in dimethyl sulfoxide,dichloromethane and ethanol; Insoluble in water.
Formelmasse 371.52
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tamoxifen
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Reproduktionstoxizität Wirkungen auf/über Laktation
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H362-Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P263-Kontakt während der Schwangerschaft/und der Stillzeit vermeiden.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Tamoxifen