Learn More
Tamoxifen, MP Biomedicals
Artikelnummer. 15712262 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15712262 5 g 5 Gramm
11455161 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15712262 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215673894
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    887.00 €
    844.20 € / 5 Gramm
    Sparen 42.80 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Tamoxifen, weißes Pulver
  • Tamoxifen wurde verwendet, um die Rekombination von ect2flox-Allel in Organen von Mäusen zu erleichtern
  • Es wurde auch dazu verwendet, seine Wirkung auf durch Lipopolysaccharid (LPS) induzierte Mikroglia-Aktivierung zu untersuchen
Chemische Identifikatoren
CAS 10540-29-1
Summenformel C26H29NO
Molekulargewicht (g/mol) 371.52
MDL-Nummer MFCD00010454
InChI-Schlüssel NKANXQFJJICGDU-QPLCGJKRSA-N
SMILES CC\C(=C(/C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OCCN(C)C)C=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Schmelzpunkt 96 °C bis 100 °C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.0021
Hinweise zum Prozentgehalt 0,9935
Brechungsindex KR5919600
Menge 5 g
Synonym [Z]-1-[p-Dimethylaminoethoxyphenyl]-1,2-diphenyl-1-buten, (Z)-2-[4-(1,2-diphenyl-1-butenyl)phenoxy]-N,N-dimethylethanamin, ICI 47699, trans-Tamoxifen
Löslichkeitsinformationen Praktisch unlöslich in Wasser (< 0,01 % bei 20 °C); löslich in Methanol, Ethanol, 2-Propanol, Propylenglykol, Chloroform (50 mg/ml – klar, farblos bis schwaches gelbes Lösung) oder DMSO
IUPAC-Name (2-{4-[(1Z)-1,2-Diphenylbut-1-en-1-yl]phenoxy}ethyl)dimethylamin
Physikalische Form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tamoxifen, Free Base
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P263-Kontakt während der Schwangerschaft/und der Stillzeit vermeiden.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: tamoxifen free base