Learn More
DWK Life Sciences Originalitätsverschluss, Enghals, aus PP , Blau, für Kalk-Soda Schraubflasche
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
GL 32
GL 45
Beschreibung
Blauer Originalitätsverschluss aus PP für die Enghalsflasche aus Kalk-Soda-Glas in hoher Form.
- Originalitätsring
- Lippendichtung
- DIN Gewinde in hoher Form
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) | 60 mm |
Beschreibung | Ausgießring |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufbewahren von Proben und Reagenzien; Probenentnahme; Transport und Versand |
Material | Polypropylen |
Menge | 10 St./Packung |
Gewindegröße (metrisch) | GL 45 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |