missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tanespimycin, MedChemExpress

Artikelnummer. 16410956
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16410956

Marke: Medchem Express HY10211

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Tanespimycin (17-AAG) is a potent HSP90 inhibitor with an IC50 of 5 nM, having a 100-fold higher binding affinity for tumour cell derived HSP90 than normal cell derived HSP90. Tanespimycin depletes cellular STK38/NDR1 and reduces STK38 kinase activity. Tanespimycin also downregulates the stk38 gene expression.

Tanespimycin (17-AAG) is a potent HSP90 inhibitor with an IC50 of 5 nM, having a 100-fold higher binding affinity for tumour cell derived HSP90 than normal cell derived HSP90. Tanespimycin depletes cellular STK38/NDR1 and reduces STK38 kinase activity. Tanespimycin also downregulates the stk38 gene expression.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tanespimycin
Physikalische Form Powder
CAS 75747-14-7
Farbe Pale Purple
Menge 200 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C31H43N3O8
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Synonym 17-AAG NSC 330507 CP 127374
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (85.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(NC(/C(C)=C/C=C\[C@H](OC)[C@H](/C(C)=C/[C@@H]([C@H]([C@H](C[C@@H](C1)C)OC)O)C)OC(N)=O)=O)=CC2=O)C1=C2NCC=C
Molekulargewicht (g/mol) 585.69
Formelmasse 585.69
Reinheit (%) 97.41%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt