Learn More
Tanespimycin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482836
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
Artikelnummer. 16482836
Marke: Medchem Express HY10211
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Tanespimycin (17-AAG) is a potent HSP90 inhibitor with an IC50 of 5 nM, having a 100-fold higher binding affinity for tumour cell derived HSP90 than normal cell derived HSP90. Tanespimycin depletes cellular STK38/NDR1 and reduces STK38 kinase activity. Tanespimycin also downregulates the stk38 gene expression.
Tanespimycin (17-AAG) is a potent HSP90 inhibitor with an IC50 of 5 nM, having a 100-fold higher binding affinity for tumour cell derived HSP90 than normal cell derived HSP90. Tanespimycin depletes cellular STK38/NDR1 and reduces STK38 kinase activity. Tanespimycin also downregulates the stk38 gene expression.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tanespimycin
Physikalische Form Powder
CAS 75747-14-7
Farbe Pale Purple
Menge 25 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C31H43N3O8
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Synonym 17-AAG NSC 330507 CP 127374
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (85.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(NC(/C(C)=C/C=C\[C@H](OC)[C@H](/C(C)=C/[C@@H]([C@H]([C@H](C[C@@H](C1)C)OC)O)C)OC(N)=O)=O)=CC2=O)C1=C2NCC=C
Molekulargewicht (g/mol) 585.69
Formelmasse 585.69
Reinheit (%) 97.41%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.