Learn More
Thermo Scientific™ Tango™ CMKLR1-bla U2OS-Zellen
Artikelnummer. 10701434
Click to view available options
Menge:
2 x 106 Zellen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10701434
Marke: Thermo Scientific™ K1527
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
The Tango™ CMKLR1-bla U2OS cells contain the human Chemokine like receptor 1 (CMKLR1) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line.
The Tango™ CMKLR1-bla U2OS cells contain the human Chemokine like receptor 1 (CMKLR1) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase (bla) reporter gene under the control of a UAS response element.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer NM_004072.1
Assay-Eingabe Zellbasierte Beta-Arrestin-Rekrutierung
Zellenzustand Teilende Zellen
Inhalt und Lagerung (LiveBLAzer™ FRET B/G Lade-Kit, Lösung D und andere Materialien sind separat erforderlich; siehe Protokoll).
Lieferumfang:
Tango™ CMKLR1-bla U2OS-Zellen
Tango™ CMKLR1-bla U2OS-Assay-Protokoll
Analysenzertifikat
Die Tango™ CMKLR1-bla U2OS-Zellen werden auf Trockeneis geliefert und sollten sofort nach Erhalt in Flüssigstickstoff gelagert werden.
Zytoplasmatischer Schwanz Nativer Schwanz
Beschreibung Tango™ CMKLR1-bla U2OS-Zellen, 2 x 106 Zellen, U2OS-Zelllinie, Fluoreszenznachweismethode, GPCRs Druggable Target, BLA-Reporter (Beta-Lactamase-Reporter), Lagerung in flüssigem Stickstoff
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazie und Biopharmazie, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Ziel- und Verlaufserkennung und -validierung, G-Protein-gekoppelte Rezeptorbiologie, zellbasierte GPCR-Reporter-Assays
Gensymbol CMKLR1
Enthält Tango™ CMKLR1-bla U2OS-Zellen (LiveBLAzer™ FRET B/G Ladekit, Lösung D und andere Materialien sind separat erhältlich; siehe Protokoll). Inhalt: Tango™ CMKLR1-bla U2OS-Zellen, Tango™ CMKLR1-bla U2OS-Assay-Protokoll, Analysenzertifikat
Populationsstatus Auf Einzelzellen basierende Klone
Produktlinie Tango
Menge 2 x 106 Zellen
Reporter-Gen BLA (Beta-Lactamase)
Probentyp Gehäuse U2OS
Versandbedingung Raumtemperatur
Zieleintrag CMKLR1
Typ Tango™ CMKLR1-bla U2OS-Zellen
Zelllinie U2OS
System Type Tango™
Druggable Target GPCRs