Learn More
Tanshinone I, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
Beschreibung
Tanshinone I is an inhibitor of type IIA human recombinant sPLA2 (IC50=11 μM) and rabbit recombinant cPLA2 (IC50=82 μM).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tanshinone I |
| CAS | 568-73-0 |
| Farbe | Dark Brown |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C18H12O3 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | Tanshinone A |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 2 mg/mL (7.24 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=C2C=CC3=C1C=CC=C3C)C(C4=C2OC=C4C)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 276.29 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.