Learn More
Tanshinone I, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200096646
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
Artikelnummer. 16483836
Marke: Medchem Express HYN0134
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Tanshinone I is an inhibitor of type IIA human recombinant sPLA2 (IC50=11 μM) and rabbit recombinant cPLA2 (IC50=82 μM).
Tanshinone I is an inhibitor of type IIA human recombinant sPLA2 (IC50=11 μM) and rabbit recombinant cPLA2 (IC50=82 μM).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tanshinone I
CAS 568-73-0
Farbe Dark Brown
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H12O3
Menge 25 mg
Synonym Tanshinone A
Löslichkeitsinformationen DMSO : 2 mg/mL (7.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C2C=CC3=C1C=CC=C3C)C(C4=C2OC=C4C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 276.29
Formelmasse 276.29
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.