Learn More
Tanshinone IIA, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493836
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16493836 25 mg 25 Milligramm
16444767 50 mg 50 Milligramm
16428878 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16493836 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0135
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Tanshinone IIA (Tan IIA) is one of the main compositions in the root of red-rooted salvia. Tanshinone IIA may suppress angiogenesis by targeting the protein kinase domains of VEGF/VEGFR2.
Tanshinone IIA (Tan IIA) is one of the main compositions in the root of red-rooted salvia. Tanshinone IIA may suppress angiogenesis by targeting the protein kinase domains of VEGF/VEGFR2.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tanshinone IIA
CAS 568-72-9
Farbe Red
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H18O3
Menge 25 mg
Synonym Dan Shen ketone
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (339.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C2C=CC3=C1CCCC3(C)C)C(C4=C2OC=C4C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 294.34
Formelmasse 294.34
Reinheit (%) 99.17%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation