Learn More
Tanshinone IIA, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200101524
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 16493836
Marke: Medchem Express HYN0135
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Tanshinone IIA (Tan IIA) is one of the main compositions in the root of red-rooted salvia. Tanshinone IIA may suppress angiogenesis by targeting the protein kinase domains of VEGF/VEGFR2.
Tanshinone IIA (Tan IIA) is one of the main compositions in the root of red-rooted salvia. Tanshinone IIA may suppress angiogenesis by targeting the protein kinase domains of VEGF/VEGFR2.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tanshinone IIA
CAS 568-72-9
Farbe Red
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H18O3
Menge 25 mg
Synonym Dan Shen ketone
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (339.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C2C=CC3=C1CCCC3(C)C)C(C4=C2OC=C4C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 294.34
Formelmasse 294.34
Reinheit (%) 99.17%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.