missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tantallösung für ICP/MS 10 mg/l HNO3/HF-Matrix, Fisher Chemical™

Catalog Number p-7083822
Click to view available options
Menge:
50 ml
100 ml
Verpackung:
Flasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
7440-25-7
Ta
180.95
MFCD00011252
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
23956
CHEBI:33348
Tantal
[Ta]
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
7440-25-7
Ta
180.95
MFCD00011252
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
23956
CHEBI:33348
Tantal
[Ta]

Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.

Chemischer Name oder Material Tantal
Konzentration 10 mg/l
Verpackung Flasche
Menge 50 ml
Lösungsmittel oder Matrix HNO3/HF
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'