Learn More
Invitrogen™ TAOK1 Recombinant Human Protein
TAOK1 is a serine/threonine-protein kinase. Recombinant human TAOK1 (1-314) was expressed by baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal GST tag.
492.00 € - 7490.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation
Zusammensetzung 50mM Tris-HCl pH 7.5, 150mM NaCl, 0.1mM EGTA, 0.1mM EDTA, 0.25mM DTT, 0.1mM PMSF, 25% glycerol
Molekulargewicht 62.1kDa
Lagerungsbedingungen Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws.
Gen-Alias PSK2, MARKK, MAP3K16, FLJ14314, KIAA1361
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15481224
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PV6415
10μg
492.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15499033
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PV6416
100μg
1678.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15409043
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PV6417
1mg
7490.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
TAOK1 is involved in regulation of the p38-containing stress-responsive MAP kinase pathway and extracellular signal-regulated protein kinase (ERK) kinases (MEKs). The activation of and binding to MEK3 by TAOK1 implicates TAOK1 in the regulation of the p38-containing stress-responsive MAP kinase pathway. A microtubule affinity-regulating kinase kinase, TAOK1 (also known as MARKK) is an important regulator of mitotic progression, required for both chromosome congression and checkpoint-induced anaphase delay.
  • Validated in LanthaScreen™ Kinase Binding Assay
  • Protocols available for simple use and optimized performance
  • Multiple pack sizes available for convenient use
Spezifikation
Spezifikation
Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation
62.1kDa
PSK2, MARKK, MAP3K16, FLJ14314, KIAA1361
Human
GST Tag
50mM Tris-HCl pH 7.5, 150mM NaCl, 0.1mM EGTA, 0.1mM EDTA, 0.25mM DTT, 0.1mM PMSF, 25% glycerol
Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws.
aa 1-314
Recombinant
Videos