missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ TAOK3 (JIK) Recombinant Human Protein
TAOK3 (JIK) is a serine/threonine kinase that is a member of the GCK-like subfamily of the STE20 kinase family.
1826.00 € - 7890.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_057365 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology |
Zusammensetzung | 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol |
Molekulargewicht | 134.9kDa |
Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15428483
|
Invitrogen™
PR6434A |
100μg |
1826.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10311873
|
Invitrogen™
PV4069 |
1mg |
7890.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
JIK is ubiquitously expressed in human tissues, inhibits JNK and has been implicated in cancer.
Spezifikation
NP_057365 | |
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
Full Length | |
STE20 Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology | |
134.9kDa | |
RUO - research use only | |
TAOK3 (JIK) | |
Human | |
GST Tag | |
Frozen |