missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TAP1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-38230-100ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
TAP1 Polyclonal antibody specifically detects TAP1 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spezifikation
| TAP1 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA | |
| ABC transporter, MHC 1, ABCB2FLJ41500, antigen peptide transporter 1, APT1, ATP-binding cassette sub-family B member 2, ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 2, D6S114E, Peptide supply factor 1, Peptide transporter involved in antigen processing 1, Peptide transporter PSF1, Peptide transporter TAP1, PSF-1, PSF1ABC17, Really interesting new gene 4 protein, RING4FLJ26666, TAP1*0102N, TAP1N, transporter 1, ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), transporter associated with antigen processing, transporter, ATP-binding cassette, major histocompatibility complex, 1, Y3 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 524-808 of human TAP1 (NP_000584.3).,, Sequence:, IYPRVQKAVGSSEKIFEYLDRTPRCPPSGLLTPLHLEGLVQFQDVSFAYPNRPDVLVLQGLTFTLRPGEVTALVGPNGSGKSTVAALLQNLYQPTGGQLLLDGKPLPQYEHRYLHRQVAAVGQEPQVFGRSLQENIAYGLTQKPTMEEITAAAVKSGAHSFISGLPQGYDTEVDEAGSQLSGGQRQAVALARALIRKPCVLILDDATSALDANSQLQVEQLLYESPERYSRSVLLITQHLSLVEQADHILFLEGGAIREGGTHQQLMEKKGCYWAMVQAPADAPE | |
| 100 μL | |
| Cell Biology, Diabetes Research, Membrane Trafficking and Chaperones | |
| 6890 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur