Learn More
TAP1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00 € - 550.00 €
Spezifikation
| Antigen | TAP1 |
|---|---|
| Verdünnung | Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA |
| Anwendungen | ELISA, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
30229877
|
Novus Biologicals
NBP3-38230-20ul |
20 μL |
190.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
30230756
|
Novus Biologicals
NBP3-38230-100ul |
100 μL |
550.00 €
100 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
TAP1 Polyclonal antibody specifically detects TAP1 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western BlotSpezifikation
| TAP1 | |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cell Biology, Diabetes Research, Membrane Trafficking and Chaperones | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| 6890 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse | |
| ABC transporter, MHC 1, ABCB2FLJ41500, antigen peptide transporter 1, APT1, ATP-binding cassette sub-family B member 2, ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 2, D6S114E, Peptide supply factor 1, Peptide transporter involved in antigen processing 1, Peptide transporter PSF1, Peptide transporter TAP1, PSF-1, PSF1ABC17, Really interesting new gene 4 protein, RING4FLJ26666, TAP1*0102N, TAP1N, transporter 1, ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), transporter associated with antigen processing, transporter, ATP-binding cassette, major histocompatibility complex, 1, Y3 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 524-808 of human TAP1 (NP_000584.3).,, Sequence:, IYPRVQKAVGSSEKIFEYLDRTPRCPPSGLLTPLHLEGLVQFQDVSFAYPNRPDVLVLQGLTFTLRPGEVTALVGPNGSGKSTVAALLQNLYQPTGGQLLLDGKPLPQYEHRYLHRQVAAVGQEPQVFGRSLQENIAYGLTQKPTMEEITAAAVKSGAHSFISGLPQGYDTEVDEAGSQLSGGQRQAVALARALIRKPCVLILDDATSALDANSQLQVEQLLYESPERYSRSVLLITQHLSLVEQADHILFLEGGAIREGGTHQQLMEKKGCYWAMVQAPADAPE | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |