missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TAPI-1, MedChemExpress

Artikelnummer. 16459647
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16459647 5 mg 5 Milligramm
16421629 1 mg -
16407108 10 mg -
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16459647

Marke: Medchem Express HY16657

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress TAPI-1 is a TACE (ADAM17) inhibitor and blocks the shedding of several cell surface proteins. TAPI-1 is also a metalloproteinase (MMP) inhibitor.

TAPI-1 is a TACE (ADAM17) inhibitor and blocks the shedding of several cell surface proteins. TAPI-1 is also a metalloproteinase (MMP) inhibitor.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material TAPI-1
Physikalische Form Powder
CAS 163847-77-6
Farbe White
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H37N5O5
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 31 mg/mL (62.05 mM)
SMILES O=C(N[C@@H](CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1)C(N[C@@H](C)C(NCCN)=O)=O)[C@H](CC(C)C)CC(NO)=O
Molekulargewicht (g/mol) 499.6
Formelmasse 499.6
Reinheit (%) 99.0%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.