missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TAPI-1, MedChemExpress

Artikelnummer. 16421629
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16421629

Marke: Medchem Express HY16657

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress TAPI-1 is a TACE (ADAM17) inhibitor and blocks the shedding of several cell surface proteins. TAPI-1 is also a metalloproteinase (MMP) inhibitor.

TAPI-1 is a TACE (ADAM17) inhibitor and blocks the shedding of several cell surface proteins. TAPI-1 is also a metalloproteinase (MMP) inhibitor.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material TAPI-1
Physikalische Form Powder
CAS 163847-77-6
Farbe White
Menge 1 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H37N5O5
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 31 mg/mL (62.05 mM)
SMILES O=C(N[C@@H](CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1)C(N[C@@H](C)C(NCCN)=O)=O)[C@H](CC(C)C)CC(NO)=O
Molekulargewicht (g/mol) 499.6
Formelmasse 499.6
Reinheit (%) 99.0%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt