Learn More
Thermo Scientific Chemicals TAPS, 0.2 M Pufferlösung, pH 8.0
Artikelnummer. p-7041799
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. 15423109
Marke: Thermo Scientific Chemicals J60322.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 91000-53-2265.256 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91000-53-2
Molekulargewicht (g/mol) 265.256
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TAPS
Konzentration 0.2 M
pH 8.0
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 mL