Learn More
Thermo Scientific Chemicals TAPSO, 99+ %, für Biochemie
Artikelnummer. 13594990 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
13594990 500 g Glasflasche 500 Gramm
13564990 25 g Glasflasche 25 Gramm
13534990 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13594990 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 327815000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 68399-81-5 | C7H17NO7S | 259.273 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68399-81-5
Summenformel C7H17NO7S
Molekulargewicht (g/mol) 259.273
MDL-Nummer MFCD00038352
InChI-Schlüssel RZQXOGQSPBYUKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-(N-Tris-(hydroxymethyl)methylamino)-2-hydroxypropanesulfonic acid
PubChem CID 109334
IUPAC-Name 3-[[1,3-Dihydroxy-2-(Hydroxymethyl)Propan-2-yl]Amino]-2-Hydroxypropan-1-Sulfonsäure
SMILES C(C(CS(=O)(=O)O)O)NC(CO)(CO)CO
Spezifikation
Extinktion 0.04 max. at 260nm
Chemischer Name oder Material TAPSO
Extinktionsbedingungen (0.1M aq. soln.)
Schmelzpunkt 220.0°C to 221.0°C
Farbe Weiß bis gelb
pH 4.3 to 5.3 (1% aq. soln. at 25°C)
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99+%
Infrarotspektrum Echt
Strukturformel (HOCH2)3CNHCH2CH(OH)CH2SO3H
Verpackung Glasflasche
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: ca. 129,6 g/l (20 °C).
Formelmasse 259.3
Reinheit (%) ≥99% (Acid)
Güte Biochemie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • TAPSO
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.