Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Entzündungs-Panel, Mensch
Das Applied Biosystems™ TaqMan™ Humane Inflammasom-Array ist eine effiziente, anwenderfreundliche Mikrofluidikkarte für die quantitative Genexpressionsanalyse von Inflammasom-Genen, die für die Arzneimittelforschung wichtig sind.
Marke: Applied Biosystems™ 4378707
1857.88 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21664" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Beschreibung
- Eine effiziente, einfach zu verwendende Mikrofluidik-Karte zur quantitativen Genexpressionsanalyse von für die Arzneimittelforschung wichtigen Entzündungsgenen
- Dieses Produkt wurde mit 96 TaqMan™ Genexpressionsassays entwickelt, die in 384 Wells angeordnet sind. Es ist mit einem aufgerüsteten Applied Biosystems 7900HT Fast Echtzeit-PCR-System kompatibel und wird in Packungen zu je 4 Stück verkauft
- Die TaqMan™ Gensignaturarrays für Entzündungen beim Menschen enthalten über 90 Gene, die als Ziele für eine Reihe entzündlicher Erkrankungen untersucht werden oder wurden
- Das Array ist vorformatiert und inventarisiert, kostengünstig, komfortabel und einfach zu bedienen, ohne dass teure Robotertechnik benötigt wird
- Die Ergebnisse sind reproduzierbar und gleichbleibend über Proben, Studien und Labore hinweg — Sie erhalten dieselbe Datenqualität von Karte zu Karte und Charge zu Charge — selbst bei verschiedenen Anwendern
Spezifikation
Jeder Well des TaqMan™ Arrays enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 2 µl-Reaktion. Karten bei 4 °C lagern. | |
384-Well-Mikrofluidik-Karte | |
MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoriszierender Quencher (3'), FAM (5') | |
TaqMan™ | |
Human | |
Genexpression |
Getrocknet | |
Standard | |
FAM | |
Signaltransduktion, Onkologie, Biomarkerbezogene Pathway(s), Extrazelluläre Matrix & Zelladhäsion, Entzündung | |
Über 90 Gene als Ziel einer Reihe von entzündlichen Erkrankungen | |
1x 2 μl Reaktionen |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.