Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ PreAmp Master Mix (cDNA pre-amplification for qPCR)
TaqMan™ PreAmp Master Mix amplifiziert vorab geringe Mengen an cDNA, ohne die Probe zu verzerren.
1550.00 € - 3885.00 €
Spezifikation
Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
---|---|
GC-Rich PCR Performance | Hoch |
PCR-Methode | qPCR |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12K Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, StepOne™ StepOnePlus™, ViiA™ 7 System |
Produktlinie | TaqMan™ |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15344674
|
Applied Biosystems™
4488593 |
200 Reaktionen |
3885.00 €
200 Reaktionen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10515405
|
Applied Biosystems™
4391128 |
40 Reaktionen |
1550.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Analysieren Sie die mRNA wertvoller, mithilfe von Laser-Mikrodissektion oder Nadelbiopsien entnommener Proben sowie von Formalin-fixiertem Paraffin-eingebettetem Gewebe (FFPE).
- Mit nur 1 ng cDNA 200 Echtzeit-PCR-Reaktionen für die Genexpressionsanalyse mit TaqMan™ Genexpressions-Assays ausführen
- Bis zu 100 Genexpression-Ziele mit minimaler Verarbeitungszeit analysieren
Bestellinformation
Die garantierte Mindesthaltbarkeit beträgt 60 Tage.
Spezifikation
Primer-Sonde | |
qPCR | |
TaqMan™ | |
Präamplifikation |
Hoch | |
7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12K Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, StepOne™ StepOnePlus™, ViiA™ 7 System | |
PreAmp Mastermix | |
cDNA |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.