Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Protein Assays Open Kit
Empfindlicher Nachweis — misst Protein-Protein-Interaktionen direkt In-vitro mit nur wenigen tausend Zellen.
Marke: Applied Biosystems™ 4453745
1193.40 EUR gültig bis 2024-06-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21649" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Beschreibung
- Kleine Probengrößen – benötigt bis zu 500 Mal weniger Probenmaterial im Vergleich zu herkömmlichen Methoden
- Empfindlicher Nachweis – direkte Messung von In-vitro-Protein-Protein-Interaktionen mit nur wenigen tausend Zellen
- Revolutionär – direktes Korrelieren von mRNA und/oder MicroRNA zum Protein
- Einfacher Arbeitsablauf – Probenvorbereitung für die Lyse in nur 1 Schritt, universelles Protokoll
- Quantitativ – Proteinmarker-Expressionsfaltungsänderungen werden erkannt
Spezifikation
Das TaqMan™ offene Kit für Proteinassays enthält das TaqMan™ Oligo-Sondenkit für Proteinassays (4448549) und das TaqMan™ Pufferkit für Proteinassays (4448571) für die Herstellung von TaqMan™ Proteinassaysonden. | |
Niedrig | |
Schnell | |
7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, StepOnePlus™, Schnellmodus | |
FAM | |
TaqMan™ | |
Nicht zielspezifisch | |
4000 Reaktionen |
Primer-Sonde | |
qPCR | |
Proximitäts-Ligations-Assay | |
Nachhaltige Verpackung | |
ROX (vorgemischt) | |
Offenes Kit für Proteinassays | |
Nein | |
Gewebe, Zellen |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.