missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Taranabant racemate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16492788
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Artikelnummer. Menge
16492788 10 mg
16435537 5 mg
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16492788

Marke: Medchem Express HY10013A

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Taranabant racemate (MK-0364 racemate) is an antagonist and/or inverse agonist of the Cannabinoid-1 (CB1) receptor extracted from patent WO 2004048317 A1.

Taranabant racemate (MK-0364 racemate) is an antagonist and/or inverse agonist of the Cannabinoid-1 (CB1) receptor extracted from patent WO 2004048317 A1.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Taranabant racemate
Physikalische Form Solid
CAS 701977-00-6
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H25ClF3N3O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym MK-0364 racemate
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (193.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(OC1=NC=C(C(F)(F)F)C=C1)(C)C(N[C@H](C)[C@@H](C2=CC=CC(C#N)=C2)CC3=CC=C(Cl)C=C3)=O
Molekulargewicht (g/mol) 515.95
Formelmasse 515.95
Reinheit (%) 99.58%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.