missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Taranabant racemate, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Beschreibung
Taranabant racemate (MK-0364 racemate) is an antagonist and/or inverse agonist of the Cannabinoid-1 (CB1) receptor extracted from patent WO 2004048317 A1.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Taranabant racemate |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 701977-00-6 |
| Farbe | White |
| Menge | 10 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C27H25ClF3N3O2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | MK-0364 racemate |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (193.82 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur