Learn More
Thermo Scientific™ Target2™ PTFE-Spritzenfilter
Diese robusten PTFE-Spritzenfilter sorgen für sauberere Probenextrakte, da sie störende Materialien und feine Partikel bereits vor der Injektion entfernen.
122.60 € - 254.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Target Polypropylen-Spritzenfiltergehäuse erfüllen die Anforderungen der 21 CFR 177.1520. |
---|---|
Einwegprodukt | Ja |
Material (Membran) | PTFE (hydrophob) |
Sterilität | Unsteril |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | HPLC, SPE |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10117614
|
Thermo Scientific™
F2500-13 |
30 mm | 1,0 μm |
215.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10189524
|
Thermo Scientific™
F2500-3 |
30 mm | 0,45 μm |
193.45 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10608615
|
Thermo Scientific™
F2500-4 |
30 mm | 0,2 μm |
190.09 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10007354
|
Thermo Scientific™
F2504-3 |
4 mm | 0,45 μm |
122.60 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10055984
|
Thermo Scientific™
F2504-4 |
4 mm | 0,2 μm |
128.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10353015
|
Thermo Scientific™
F2513-3 |
17 mm | 0,45 μm |
254.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10187834
|
Thermo Scientific™
F2513-4 |
17 mm | 0,2 μm |
156.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Ein zusätzlicher Filtrationsschritt vor der Injektion sorgt nicht nur dafür, dass Sie konsistentere und zuverlässigere Ergebnisse erzielen, sondern schützt außerdem empfindliche Geräte und verlängert die Nutzungsdauer der Säule. Thermo Scientific™ Target2™ Spritzenfilter sind in Größen und Membrantypen erhältlich, die auch die anspruchsvollsten Anforderungen Ihrer Anwendungen erfüllen, und liefern sauberere Probenextrakte, da sie störende Materialien und feine Partikel entfernen. Target2 PTFE-Spritzenvorsatzfilter werden für allgemeine biologische Filtrationsanwendungen verwendet. Sie eignen sich besonders gut für Anwendungen, bei denen eine hohe Rückgewinnung von Proteinen erwünscht ist.
Target2 Spritzenfilter sind die ideale Wahl für allgemeine Laboranwendungen. Sie sind robust und zuverlässig und bieten ein hervorragendes Leistungsverhalten zu einem attraktiven Preis.Hervorragende Leistung
- Membranen und Gehäuse mit einem geringen Anteil von extrahierbaren Substanzen stellen sicher, dass Ihre Probe nicht durch Kontaminanten aus dem Filter verunreinigt wird.
- Leistungsverhalten getestet unter tatsächlichen HPLC-Bedingungen.
- 30-mm-Produkte sind ausgelegt für Drücke bis 120 psi.
- Die Gehäuse sind aus lösungsmittelbeständigem Polypropylen mit einem geringen Anteil von extrahierbaren Substanzen gefertigt. Dieser Werkstoff wurde speziell für die Kompatibilität mit einem breiten Spektrum gängiger HPLC-Proben-Matrices ausgewählt.
- Geeignet zur Filterung von Lösungen bei Temperaturen bis zu 100 °C
- Spritzenfilter können durch 15-minütiges Autoklavieren bei 125 °C sterilisiert werden
- Verbesserter, auslaufsicherer Luer-Lock-Einlass; Filterauslass ausgeführt als Luer-Lock-Steckanschluss in Standardgröße für eine vereinfachte Filtratsammlung.
Spezifikation
Target Polypropylen-Spritzenfiltergehäuse erfüllen die Anforderungen der 21 CFR 177.1520. | |
PTFE (hydrophob) | |
HPLC, SPE | |
Nein | |
Spritzenfilter |
Ja | |
Unsteril | |
Medizinische Qualität, lösungsmittelbeständig, reines Polypropylen | |
Target2 |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.