Learn More
Tarloxotinib bromide, MedChemExpress
Beschreibung
Tarloxotinib bromide (TH-4000) is an irreversible EGFR/HER2 inhibitor.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tarloxotinib bromide |
| CAS | 1636180-98-7 |
| Farbe | Light Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C24H24Br2ClN9O3 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | TH-4000 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 33 mg/mL (48.40 mM) |
| SMILES | BrC1=C(Cl)C=CC(NC2=NC=NC3=C2C=C(NC(/C=C/C[N+](C)(C)CC4=C([N+]([O-])=O)N=CN4C)=O)N=C3)=C1.[Br-] |
| Molekulargewicht (g/mol) | 681.77 |
| Mehr anzeigen |