Learn More
Tarloxotinib bromide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487406
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16487406 100 mg -
16483457 50 mg -
16453586 25 mg 25 Milligramm
16437438 10 mg -
16419917 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16487406 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY17632
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Tarloxotinib bromide (TH-4000) is an irreversible EGFR/HER2 inhibitor.
Tarloxotinib bromide (TH-4000) is an irreversible EGFR/HER2 inhibitor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tarloxotinib bromide
CAS 1636180-98-7
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H24Br2ClN9O3
Menge 100 mg
Synonym TH-4000
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 33 mg/mL (48.40 mM)
SMILES BrC1=C(Cl)C=CC(NC2=NC=NC3=C2C=C(NC(/C=C/C[N+](C)(C)CC4=C([N+]([O-])=O)N=CN4C)=O)N=C3)=C1.[Br-]
Molekulargewicht (g/mol) 681.77
Formelmasse 681.77
Reinheit (%) 98.01%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease