Learn More
(+)-Tartarsäure, ExtraPure, SLR, Kristalle, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073595
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
87-69-4
C4H6O6
150.09
MFCD00064207
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
444305
CHEBI:15671
(2R,3R)-2,3-Dihydroxypropionsäure
OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
87-69-4
C4H6O6
150.09
MFCD00064207
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
444305
CHEBI:15671
(2R,3R)-2,3-Dihydroxypropionsäure
OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Schmelzpunkt 168°C
Farbe Weiß
pH 1.6
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Menge 250 g
Formelmasse 150.09g/mol
Dampfdruck <0.1mbar at 20°C
Physikalische Form Fest
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(+)-Tartaric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.