missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TAX1BP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | TAX1BP1 |
---|---|
Konzentration | 0.25 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16883054
|
Proteintech
14424-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 30-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16873054
|
Proteintech
14424-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 30-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Description
This gene encodes a HTLV-1 tax1 binding protein. The encoded protein interacts with TNFAIP3, and inhibits TNF-induced apoptosis by mediating the TNFAIP3 anti-apoptotic activity. Degradation of this protein by caspase-3-like family proteins is associated with apoptosis induced by TNF. This protein may also have a role in the inhibition of inflammatory signaling pathways. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.Specifications
TAX1BP1 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q3UKC1, Q86VP1 | |
52440, 8887 | |
TAX1BP1 Fusion Protein Ag5789 | |
Primary | |
-20°C | |
TAX1BP1 |
0.25 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CALCOCO3, T6BP, Tax1 binding protein 1, TAX1BP1, TRAF6 binding protein, TXBP151 | |
Tax1bp1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |