Learn More
Tazarotene, MedChemExpress
Artikelnummer. 16486478
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16486478 10 mg -
16486746 100 mg 100 Milligramm
16482577 50 mg -
3 options
Artikelnummer. 16486478
Marke: Medchem Express HY15388
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Tazarotene (AGN 190168) is a selective retinoic acid receptor (RAR) agonist for the treatment of plaque psoriasis and acne vulgaris.
Tazarotene (AGN 190168) is a selective retinoic acid receptor (RAR) agonist for the treatment of plaque psoriasis and acne vulgaris.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tazarotene
Physikalische Form Solid
CAS 118292-40-3
Farbe Light Yellow
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H21NO2S
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym AGN 190168
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (142.26 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=CC=C(C#CC2=CC=C3C(C(C)(C)CCS3)=C2)N=C1)OCC
Molekulargewicht (g/mol) 351.46
Formelmasse 351.46
Reinheit (%) 99.83%
Güte Research