Learn More
Tazobactam, MedChemExpress
Artikelnummer. 16451456
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
200 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16451456 200 mg
16448756 100 mg
16432276 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16451456 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1418
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Tazobactam (CL-298741) is a potent β-lactamases inhibitor and penicillin antibiotic. Tazobactam has antibacterial activity. Tazobactam can be used for pneumonia research.
Tazobactam (CL-298741) is a potent β-lactamases inhibitor and penicillin antibiotic. Tazobactam has antibacterial activity. Tazobactam can be used for pneumonia research.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tazobactam
Physikalische Form Powder
CAS 89786-04-9
Farbe White
Menge 200 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H12N4O5S
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym CL-298741 YTR-830H
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (166.51 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (3.33 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C([C@@H]([C@@](CN1N=NC=C1)(C)S([C@]2([H])C3)(=O)=O)N2C3=O)O
Molekulargewicht (g/mol) 300.29
Formelmasse 300.29
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research