Learn More
TBE-Puffer, Tris-Borat-EDTA, 10x-Lösung, Elektrophorese, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10563155
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
20 L
Verpackung:
Nalgene Poly Flasche
Poly-Würfel
Packungsgröße:
1 Liter
20 Liter
4 Liter
Artikelnummer. 10563155
Marke: Fisher BioReagents BP133320
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 10043-35-3
TBE-Puffer, Tris-Borat-EDTA, 10x-Lösung, Elektrophorese
Tris–Borat–EDTA (TBE) wird häufig als Puffer für die Nukleinsäure-Elektrophorese verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-35-3, 60-00-4, 77-86-1, 7732-18-5
Synonym TBE
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris-Borate-EDTA
Namenshinweis 10X Solution
Farbe Farblos
pH 8.2 to 8.4
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 20 L
DNase DNase-frei
Gefiltert durch Gefiltert durch einen 0.2-Mikron-Filter
Hinweise zur Reinheitsqualität DNase-, RNase- and Protease-Free
Verpackung Poly-Würfel
Protease Protease free
Güte Elektrophorese