Learn More
TBE-Probenpuffer, 6x, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15493139
Click to view available options
Menge:
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
25 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. 15493139
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J60357.AC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sample Loading Buffer
Farbe Blau
Konzentration 6X
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 25 ml