missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

tBID, MedChemExpress

Artikelnummer. 16489596
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16489596 50 mg 50 Milligramm
16485767 5 mg 5 Milligramm
16464336 100 mg -
16450659 1 mg -
16413038 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16489596 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY100464

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress tBID is a selective inhibitor of homeodomain-interacting protein kinase 2 (HIPK2) with an IC50 of 0.33 μM.

tBID is a selective inhibitor of homeodomain-interacting protein kinase 2 (HIPK2) with an IC50 of 0.33 μM.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material tBID
CAS 1639895-85-4
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C11H3Br4N3O2
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 20 mg/mL (37.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C2=NC=CN2)C(C3=C(Br)C(Br)=C(Br)C(Br)=C31)=O
Molekulargewicht (g/mol) 528.78
Formelmasse 528.78
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.