Learn More
TBS, Tris gepufferte Kochsalzlösung, 1-fach-Lösung, pH7.4, Molekularbiologie, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10052594
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
Verpackung:
Nalgene Poly Flasche
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
Artikelnummer. 10052594
Marke: Fisher BioReagents BP2472100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Tris Buffered Saline (TBS) wird in biochemischen und molekularbiologischen Anwendungen verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris Buffered Saline
Namenshinweis 1X Solution, pH 7.4
CAS 7647-14-5, 7447-40-7, 7647-01-0, 7732-18-5, 77-86-1
Siedepunkt 100°C
Farbe Farblos
pH 7.5
Physikalische Form Liquid
Menge 100 ml
DNase DNase-frei
Verpackung Poly-Flasche
Protease Protease free
Synonym TBS
Güte Molekularbiologie