Learn More
TBS, Tris gepufferte Kochsalzlösung, 1-fach-Lösung, pH7.4, Molekularbiologie, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10467583
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
Verpackung:
Nalgene Poly Flasche
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10467583 1 l Nalgene Poly Flasche 1 Liter
10052594 100 ml Poly-Flasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10467583 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP24721
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Tris Buffered Saline (TBS) wird in biochemischen und molekularbiologischen Anwendungen verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris Buffered Saline
Namenshinweis 1X Solution, pH 7.4
CAS 7647-14-5, 7447-40-7, 7647-01-0, 7732-18-5, 77-86-1
Siedepunkt 100 °C
Farbe Farblos
pH 7.4
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 1 l
DNase DNase-frei
Verpackung Nalgene Poly Flasche
Protease Protease free
Synonym TBS
Güte Molekularbiologie