Learn More
TBX2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA552582
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15760531
  • 546.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: IPMPTFGGLF PYPYTYMAAA AAAASALPAT SAAAAAAAAA GSLSRSPFLG SARPRLRFSP YQIPVTIPPS TSLLTTGLAS EGSKAAGGNS REPSPLPELA LRKVGAPSRG ALSPSGSAKE AANELQSIQR LVSGL Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 96%, Rat - 49%.
TBX2 Polyclonal antibody specifically detects TBX2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
TBX2
Polyclonal
Unconjugated
TBX2
FLJ10169; LOW QUALITY PROTEIN: T-box transcription factor TBX2; T-box 2; T-box 2 protein; T-box 2 transcription factor; T-box protein 2; T-box transcription factor 2; T-box transcription factor TBX2; TBX2
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
6909
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q13207
TBX2
Recombinant protein corresponding to Human TBX2