Learn More
TC-S 7005, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476927
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16476927 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16476927 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY108597
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress TC-S 7005 is a Polo-like kinases (Plks) inhibitor with IC50s of 4 nM, 24 nM and 214 nM for Plk2, Plk3, and Plk1, respectively.
TC-S 7005 is a Polo-like kinases (Plks) inhibitor with IC50s of 4 nM, 24 nM and 214 nM for Plk2, Plk3, and Plk1, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TC-S 7005
CAS 1082739-92-1
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H17N3O3
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (347.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H](NC1=CC2=C(ON=C2C3=CC=C(OCO4)C4=C3)C=N1)C5=CC=CC=C5
Molekulargewicht (g/mol) 359.38
Formelmasse 359.38
Reinheit (%) 99.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus