Learn More
HUBER TC45, Eintauchkühler
Die Eintauchkühler der TC-Reihe sind eine flexible Lösung für zahlreiche Kühlaufgaben. Die Geräte sind einfach und sehr universell zum schnellen Abkühlen von Flüssigkeiten einsetzbar. Zu den typischen Anwendungen zählt das Gegenkühlen bei Wärmethermostaten, der Ersatz von Trockeneis oder die Alternative zur Leitungswasserkühlung
Marke: HUBER 3003.0043.00
Weitere Details : Netto-Gewicht : 14.40000kg
Beschreibung
TC45 Tauchkühler mit natürlichem Kältemittel.- Temperaturbereich: -45°bis 100 °C
- Kühlkapazität (0 °C): 0,24kW
- Kühlkapazität (-40 °C): 0,05kW
- Stromversorgung: 208-240 V 1∼/2∼ 50/60 Hz
Spezifikation
-45°bis +100 °C | |
TC45 |
|
208/240 V |