missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TCF21 Antibody (SR1424), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-22128-50ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
TCF21 Monoclonal antibody specifically detects TCF21 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunoprecipitation
Spezifikation
| TCF21 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunoprecipitation | |
| SR1424 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:80, Immunoprecipitation 1:60 | |
| bHLHa23BHLHA23, Capsulin, Class A basic helix-loop-helix protein 23, epicardin, Pod-1, POD1pod-1, Podocyte-expressed 1, TCF-21, transcription factor 21 | |
| A synthesized peptide derived from human TCF21 (Uniprot #: O43680) | |
| 50 μg | |
| Cancer, Stem Cell Markers | |
| 6943 | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur