Learn More
TCF21 Antibody (SR1424), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
349.00 € - 446.25 €
Spezifikation
| Antigen | TCF21 |
|---|---|
| Klon | SR1424 |
| Verdünnung | Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:80, Immunoprecipitation 1:60 |
| Anwendungen | Western Blot, Flow Cytometry, Immunoprecipitation |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18686414
|
Novus Biologicals
NBP3-22128-100ul |
100 μg |
472.00 € 446.25 € / 100 Mikroliter Sparen 25.75 € 5% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18601394
|
Novus Biologicals
NBP3-22128-50ul |
50 μg |
349.00 €
50 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
TCF21 Monoclonal antibody specifically detects TCF21 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ImmunoprecipitationSpezifikation
| TCF21 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:80, Immunoprecipitation 1:60 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| bHLHa23BHLHA23, Capsulin, Class A basic helix-loop-helix protein 23, epicardin, Pod-1, POD1pod-1, Podocyte-expressed 1, TCF-21, transcription factor 21 | |
| A synthesized peptide derived from human TCF21 (Uniprot #: O43680) | |
| Primary | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| SR1424 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cancer, Stem Cell Markers | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| 6943 | |
| IgG | |
| Affinity purified |