Learn More
TCR beta Armenian Hamster, FITC, Clone: H57-597, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
85.85 € - 250.00 €
Spezifikation
Antigen | TCR beta |
---|---|
Klon | H57-597 |
Konzentration | 0.5mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15912498
|
EnquireBio
QAB79-F-25UG |
25 μg |
85.85 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 02-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15902498
|
EnquireBio
QAB79-F-100UG |
100 μg |
98.45 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 02-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15922498
|
EnquireBio
QAB79-F-500UG |
500 μg |
250.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 02-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
TCR beta | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Armenian Hamster | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
Tcrb | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |
H57-597 | |
Flow Cytometry | |
FITC | |
RUO | |
21577 | |
IgG | |
Protein A/G Purified |