Learn More
TCR gamma/delta Monoclonal Antibody (5A6.E9), TRI-COLOR™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MHGD06
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10567823
  • 518.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
The TRI-COLOR® conjugate is a tandem R-phycoerythrin (PE)-Cy5® conjugate that permits simultaneous multicolor labeling and detection of multiple targets with excitation by a single excitation source-the 488 nm line of the argon-ion laser.
TCR gamma/delta Monoclonal antibody specifically detects TCR gamma/delta in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
TCR gamma/delta
Monoclonal
TRI-COLOR
Trg
RGD1311300; similar to T cell receptor V delta 6; T cell receptor gamma locus; T3/TCR complex; TCR delta gamma; TCR gamma/delta; TCR-CD3 complex; Tcrg; Trg; Trg@
Mouse
purified
ASR
6964, 6965
4° C, store in dark
Liquid
Flow Cytometry
5A6.E9
PBS with 0.1% sodium azide
0
TRD, Trg
Human TCR gamma/delta T cell receptor
500 μL