missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TCR V beta 11 Monoclonal Antibody (RR3-15), Super Bright™ 436, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
167.00 € - 384.00 €
Spezifikation
Antigen | TCR V beta 11 |
---|---|
Klon | RR3-15 |
Konzentration | 0.2 mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16321284
|
Affymetrix eBioscience
62-5827-80 |
25 μg |
167.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16331284
|
Affymetrix eBioscience
62-5827-82 |
100 μg |
384.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Rat Monoclonal Antibody
TCR V beta 11 Monoclonal antibody specifically detects TCR V beta 11 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.Spezifikation
TCR V beta 11 | |
0.2 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
IgG2b κ | |
Affinity chromatography | |
Antibody |
RR3-15 | |
Flow Cytometry | |
Super Bright 436 | |
Rat | |
Mouse | |
TCR V beta11; TCRV beta 11; TCRV beta11; Vb11; Vbeta11 | |
Primary | |
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE! |